Merck
CLS356258
Corning® Matrigel® Matrix -3D Microplate
well size 384 wells, clear white wells, lid, Phenol Red-Free
Synonym(e):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41122102
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear white wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pkg of 1 ea (Individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Corning 356258
Größe
384 well
Well-Größe
384 wells
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Anwendung
Cell culture
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)