Merck
CLS354517
Corning® BioCoat Poly-L-Lysine Culture Dish
diam. 60 mm
Synonym(e):
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pkg of 20 ea (1 pack )
Hersteller/Markenname
Corning 354517
Durchmesser
60 mm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Anwendung
Cell culture
Rechtliche Hinweise
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)