Merck
CLS353104
Corning® Falcon® Permeable Support
for use with 24 Well Plate, with 1.0 µm Transparent PET Membrane, sterile
Synonym(e):
Permeable Support
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
with 1.0 µm Transparent PET Membrane
Verpackung
case of 48 ea (Individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Corning 353104
Kompatibilität
for use with 24 Well Plate
Allgemeine Beschreibung
Falcon® Permeable Support for 24 Well Plate with 1.0µm Transparent Polyester (PET) Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case
Anwendung
Cell Culture
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)