CLS353090
Corning® Falcon® Permeable Support
for use with 6 Well Plate, with 0.4 µm Pore Transparent PET Membrane, sterile
Synonym(e):
Permeable Support
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
with 0.4 µm Pore Transparent PET Membrane
Verpackung
case of 48 ea (Individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Corning 353090
Kompatibilität
for use with 6 Well Plate
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)