Merck
CLS351152
Corning® FluoroBlok Permeable Support
plate wells 24 well, with 8.0 um Colored PET Membrane, sterile
Synonym(e):
Permeable Support
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
with 8.0 um Colored PET Membrane
Verpackung
case of 48 ea (Individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Corning 351152
plate wells
24 well
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Corning® FluoroBlok 24 Well Plate Permeable Support with 8.0μm Colored PET Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case
Anwendung
Cell Culture
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)