CLS3081200
Pyrex® large knob top desiccators
5.8L large top desiccator, complete, 1/cs
Synonym(e):
equipment replacement accessory
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
Corning 3081-200
Höhe
309 mm
Kapazität
5.8 L
Kammer D
115 mm
Flansch ID
223.5 mm
Plattendurchm.
190 mm
Eignung
suitable for (general analytical work)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)