CLS3081150LO
Pyrex® small knob top desiccator
Lower only
Synonym(e):
equipment replacement accessory
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Hersteller/Markenname
Corning 3081-150LO
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Warning: Do not heat or subject to pressure. Not for vacuum applications.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)