Fortfahren mit
CLS3003
Corning® single use spatulas
Tapered blade/spoon
Synonym(e):
Disposable Spatulas
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
311,00 €
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41122403
311,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3003
L
247 mm
General description
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Features and Benefits
  • Corning® single-use spatulas are made of polystyrene and are color concentrate blends.
  • Tapered blade/spoon with 247 mm length.
  • Visually Inspected for accurate labeling, product configuration, seal and barrier integrity.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3005CLS3004CLS3007
L
247 mm
L
248 mm
L
236 mm
L
250 mm
manufacturer/tradename
Corning 3003
manufacturer/tradename
Corning 3005
manufacturer/tradename
Corning 3004
manufacturer/tradename
Corning 3007
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® single use spatulas
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)