CLS1395250HTC
Corning® pyrex® media bottle
capacity 250 mL, with PBT high temperature caps
Synonym(e):
1395-250HTC, media bottle, pyrex bottle
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass bottle
cylindrical
red cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations 50 ‑ 200 mL graduation intervals: 50 mL approx
wide mouth
Verpackung
case of 10 ea
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
Corning 1395-250HTC
Flasche H × AD
138 mm × 70 mm , approx
Kapazität
250 mL
Fitting
GL 45 thread
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)