Wichtige Dokumente
CLLS1061
MCF10A CELLS H2AFX (-/-)
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
MCF10A CELLS H2AFX (-/-),
Biologische Quelle
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
Qualitätsniveau
OMIM-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−196°C
Angaben zum Gen
human ... H2AFX(3014)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Qualität
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)