WIL-JON human cell line
95010407, IHW Number: 9008
Synonym(e):
DO208915
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 95010407-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95010407-1VL
Ethnizität
Australian Caucasian
Geschlecht
female
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 1203
B: 1801
HLA DRA: 102
HLA DRB1: 1501
HLA DRB5: 101
HLA DRB6: 201
HLA DQA1: 102
HLA DQB1: 0602 0603
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 02012 2301
Serologisches Profil
HLA A ief: 25
HLA B: 18
HLA B ief: 18.1
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 2
HLA DR: 15
HLA DR51: 51
HLA DQ: 6
HLA DP: 2 4
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)