111A3
85062504, Application: Fusion partner in the production of heterohybridomas
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Mouse x Bovine Heterohybridoma
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
Myelom
53B3 (mouse x bovine heteromyeloma)
Reaktivität
Application: Fusion partner in the production of heterohybridomas
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Isotyp
Not specified
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Verwandte Kategorien
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Immunogen
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Artikel
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.
Verwandter Inhalt
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Die Herstellung monoklonaler Antikörper wurde durch große technologische Fortschritte noch schneller und effizienter. Es gibt drei etablierte Plattformen für die Antikörperforschung. Wir bieten Reagenzien zur Herstellung von Bibliotheken monoklonaler Antikörper für alle Verfahren an.