P3/NS1/1-Ag4.1
85011427, mouse blood, Not specified
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
P3/NS1/1-Ag4.1, 85011427
Biologische Quelle
mouse blood
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Not specified
Produkte
Synthesises kappa-light chain of Immunoglobulin G (IgG1) but does not secrete it
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Verwandte Kategorien
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Artikel
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.