Merck
BRISTOL 8
85011436, human blood, Lymphoblast
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
BRISTOL 8, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 85011436
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 85011436-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011436-1VL
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Human B lymphocyte
Beschreibung der Zelllinie
Bristol 8 is an HLA-A2 positive B lymphoblastoid cell line.
Anwendung
HLA profiles
Nährmedium
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Subkultur-Routine
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Sonstige Hinweise
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)