Ma-Mel-28
13012515, human lymph node, Epithelial
About This Item
Produktbezeichnung
Ma-Mel-28, from human lymph node, 13012515, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Biologische Quelle
human lymph node
Beschreibung
Human melanoma, metastasis
Verpackung
tube of 5 μg 13012515-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13012515-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Morphologie
Epithelial
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 8,12
D5S818: 11
D7S820: 8
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 14,16
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)