Ma-Mel-45a
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Biologische Quelle
human skin
Verpackung
tube of 5 μg 13012486-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13012486-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Morphologie
Epithelial
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8
D16S539: 12
D5S818: 12
D7S820: 9,13
THO1: 7,8
TPOX: 11
vWA: 16,18
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)