Wichtige Dokumente
C9915
ω-Conotoxin GVIA
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Zusammensetzung
Peptide content, ~70%
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CACNA1B(774)
mouse ... CACNA1B(12287)
rat ... CACNA1B(257648)
Amino Acid Sequence
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)