C9131
Natrium-N-cyclohexylsulfamat
Synonym(e):
N-Cyclohexylsulfaminsäure Natriumsalz, Cyclaminsäure Natriumsalz, Cyclohexansulfaminsäure Natriumsalz, Natriumcyclamat, Natriumcyclohexansulfamat
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable