Fortfahren mit
C8249
Kardamonin
≥98% (HPLC),  glycogen synthase kinase 3 (GSK3) inhibitor, powder
Synonym(e):
Alpinetinchalkon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
166,00 €
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
662,00 €
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
166,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kardamonin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark brown
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(/C=C/C1=CC=CC=C1)C2=C(O)C=C(O)C=C2OC
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-15-10-12(17)9-14(19)16(15)13(18)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,17,19H,1H3/b8-7+
InChI key
NYSZJNUIVUBQMM-BQYQJAHWSA-N
Application
Cardamonin has been used as a glycogen synthase kinase 3 (GSK3) inhibitor to study its effects on β-catenin loss and gain-of-function in human preimplantation embryos.
Cardamonin has been used as a standard in high performance liquid chromatography (HPLC) to analyze phenolic compounds in acacia honey samples.
Biochem/physiol Actions
Cardamonin is a calchone from Aplinia species (zingiberaceous plant species).
Cardamonin is a calchone from Aplinia species (zingiberaceous plant species). Cardamonin inhibits pigmentation in melanocytes through suppression of Wnt/b-catenin signaling pathway. Cardamonin suppressed Wnt/b-catenin signaling by a mechanism involving proteasome-mediated degradation of b-catenin (GSK-3b-independent pathway). Research has shown that Cardamonin possesses anti-inflammatory activity via suppression of NF-kB nuclear translocation and Ik-Ba phosphorylation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1450D6571SML2798
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPCE)
description
-
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPCE)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
light yellow to dark brown
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)