Wichtige Dokumente
C7493
Aminopurinyl pyranobenzopyranone Monohydrat
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
(5aS,7S)-7-[2-(6-Amino-3H-purin-3-yl)-1-methylethyl]-5a,6,8,9-tetrahydro-3-methyl-1H,7H-pyrano[4,3-b]benzopyran-1-one Monohydrat, CP2 Monohydrat
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.C[C@H](Cn1cnc(N)c2ncnc12)[C@H]3CCC4=CC5=C(O[C@H]4C3)C=C(C)OC5=O
InChI
1S/C21H23N5O3.H2O/c1-11(8-26-10-25-19(22)18-20(26)24-9-23-18)13-3-4-14-6-15-17(29-16(14)7-13)5-12(2)28-21(15)27;/h5-6,9-11,13,16H,3-4,7-8,22H2,1-2H3;1H2/t11?,13-,16-;/m0./s1
InChIKey
WIRCSRUVUSUQDQ-HTIJIITDSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)