C3595
Anti-Connexin-32 (106-124) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CMTX, Anti-CMTX1, Anti-CX32
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 27 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:400 using frozen rat liver sections
western blot: 1:400 using a rat liver membrane preparation
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GJB1(2705)
mouse ... Gjb1(14618)
rat ... Gjb1(29584)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- western blotting
- immunofluorescence
- immunohistology
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.