C2993
Anti-CRMP2 in Kaninchen hergestellte Antikörper
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Collapsin Response Mediator Protein 2 (CRMP2), Anti-Dihydropyriminidase Related Protein-2 (DRP2, DRP-2, DHPRP2), Anti-Dihydropyriminidase-Like2 (DPYSL2), Anti-TOAD-64
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~62 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HeLa whole cell lysate and mouse brain extract (S1 fraction)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DPYSL2(1808)
mouse ... Dpysl2(12934)
rat ... Dpysl2(25416)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- western blotting
- immunohistofluorescence
- epifluorescence imaging
- coimmunoprecipitation[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)