Merck
C1863
Sigma-Aldrich
Chloramphenicol
Biotechnology Performance Certified, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
D(−)-threo-2,2-Dichlor-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-β-(4-nitrophenyl)-ethyl]-acetamid, D-(−)-threo-2-Dichloracetamido-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propandiol, D-threo-2,2-Dichlor-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-4-nitrophenethyl]-acetamid, Chloromycetin
About This Item
Lineare Formel:
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.13
Beilstein:
2225532
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
Qualität
Biotechnology Performance Certified
Form
crystalline
Methode(n)
cell culture | plant: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
mp (Schmelzpunkt)
149-153 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 100%
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
SMILES String
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
InChIKey
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Allgemeine Beschreibung
Chemical structure: phenicole
Anwendung
Chloramphenicol is a synthetic antibiotic, isolated from strains of Streptomyces venezuelae. It is often used for bacterial selection in molecular biology applications at 10-20 μg/mL and as a selection agent for transformed cells containing chloramphenicol reistance genes.
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsweise: Chloramphenicol hemmt die bakterielle Proteinsynthese durch Blockierung des Peptidyltransferaseschrittes, indem es an die ribosomale 50S-Untereinheit bindet und die Bindung der Aminoacyl-tRNA an das Ribosom verhindert. Es hemmt auch die mitochondriale und chloroplastische Proteinsynthese und die ribosomale Bildung von (p)ppGpp, wodurch die rRNA-Transkription unterdrückt wird.
Resistenzmechanismus: Die Verwendung von Chloramphenicol-Acetyltransferase führt zur Acetylierung und Inaktivierung des Produkts.
Antimikrobielles Spektrum: Es handelt sich um ein Breitbandantibiotikum gegen grampositive und gramnegative Bakterien, das vor allem in der Augenheilkunde und in der Tiermedizin eingesetzt wird.
Vorsicht
Stock solutions should be stored at 2-8°C and are stable at 37°C for 5 days. Aqueous solutions are neutral and stable over a wide pH range, with 50% hydrolysis occurring after 290 days. Use of a borax buffered solution reduces this number to 14%. Solutions should be protected from light as photochemical decomposition results in a yellowing of the solution. Heating aqueous solutions at 115°C for 30 minutes results in a 10% loss of chloramphenicol.
Angaben zur Herstellung
Stock solutions can be prepared directly in the vial at any recommended concentration. A solution at 50 mg/mL in ethanol yields a clear, very faint, yellow solution. Degradation of chloramphenicol in aqueous solution is catalyzed by general acids and bases. This rate of degradation is independent of the ionic strength and pH.
Sonstige Hinweise
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive.
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Uwe Richter et al.
Current biology : CB, 23(6), 535-541 (2013-03-05)
Proliferating cells require coordinated gene expression between the nucleus and mitochondria in order to divide, ensuring sufficient organelle number in daughter cells [1]. However, the machinery and mechanisms whereby proliferating cells monitor mitochondria and coordinate organelle biosynthesis remain poorly understood.
Anthony J Brzoska et al.
PloS one, 8(2), e56090-e56090 (2013-02-15)
Members of the genus Acinetobacter have been the focus recent attention due to both their clinical significance and application to molecular biology. The soil commensal bacterium Acinetobacter baylyi ADP1 has been proposed as a model system for molecular and genetic
David G Kirk et al.
Applied and environmental microbiology, 80(16), 5141-5150 (2014-06-15)
Clostridium botulinum produces heat-resistant endospores that may germinate and outgrow into neurotoxic cultures in foods. Sporulation is regulated by the transcription factor Spo0A and the alternative sigma factors SigF, SigE, SigG, and SigK in most spore formers studied to date.
J N de Almeida Júnior et al.
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 20(8), 784-790 (2013-12-21)
Trichosporon spp. have recently emerged as significant human pathogens. Identification of these species is important, both for epidemiological purposes and for therapeutic management, but conventional identification based on biochemical traits is hindered by the lack of updates to the species
David H Kwan et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(17), 5695-5705 (2015-04-15)
Blood transfusions are critically important in many medical procedures, but the presence of antigens on red blood cells (RBCs, erythrocytes) means that careful blood-typing must be carried out prior to transfusion to avoid adverse and sometimes fatal reactions following transfusion.