Wichtige Dokumente
C113060
DMT-dC(ac)-phosphoramidit
configured for ABI
Synonym(e):
DMT-dC(ac)-amidit, N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxycytidin, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit], N4-Acetyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxycytidin-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidit]
Biologische Quelle
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥98% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Form
powder
Methode(n)
oligo synthesis: suitable
Farbe
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Kompatibilität
configured for ABI
Nukleosidprofil
base: deoxycytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C41H50N5O8P/c1-28(2)46(29(3)4)55(52-25-11-23-42)54-36-26-39(45-24-22-38(43-30(5)47)44-40(45)48)53-37(36)27-51-41(31-12-9-8-10-13-31,32-14-18-34(49-6)19-15-32)33-16-20-35(50-7)21-17-33/h8-10,12-22,24,28-29,36-37,39H,11,25-27H2,1-7H3,(H,43,44,47,48)/t36-,37+,39+,55?/m0/s1
InChIKey
MECWEBCHRKVTNV-RLWDVSNXSA-N
Allgemeine Beschreibung
- Ultraschnelle Entschützung: 10 Minuten bei 65 °C mit AMA-Reagens
- Schlüsselkomponente bei der Oligonukleotidsynthese
- Industriestandard für die schnelle Entschützungschemie
- Ohne Veränderungen für AMA-Entschützungsverfahren einsetzbar
- Gleichbleibend hohe Reinheit und Leistung über alle Chargen hinweg
- Hergestellt nach einem durch ISO 9001 zertifizierten Qualitätssystem
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?