Merck
C0532
Sigma-Aldrich
Z-Glu(OtBu)-OH
Synonym(e):
N-Cbz-L-glutaminsäure-γ-tert.-butylester, Z-L-glutaminsäure-5-tert.-butylester
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.37
Beilstein:
2570100
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-14(19)10-9-13(15(20)21)18-16(22)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)/t13-/m0/s1
InChIKey
GLMODRZPPBZPPB-ZDUSSCGKSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)