Merck
BR29963
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette with serialized numbers, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 15 mL, one mark
About This Item
UNSPSC-Code:
41121510
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
AR-Glass
Leistungsmerkmale
supplementary to DIN range
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 27452
Kapazität
15 mL
Allgemeine Beschreibung
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.According to DIN EN ISO 648.
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)