Merck
BM991.9136.02
B Medical P900
Pharmacy / Lab Refrigerator
About This Item
UNSPSC-Code:
41103025
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Materialien
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
B Medical Systems
Parameter
4-15 °C temp. range
H × B × T
78.27 in. × 44.84 in. × 40.91 in.
Kapazität
31.607 ft3
Gewicht
601.86 lb
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
  • Premium - Upright, Pharmacy Refrigerator
  • Organic Glass Door
  • 2 Wire Shelves
  • 3 ST Drawers with Front Covers
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display with Proximity Card Access Control
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Electronic Door Access
  • Internal LED Light
Anwendung
Laboratory Refrigeration
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)