Merck
BM991.8406.02
B Medical L400, Lab Refrigerator
Lab Refrigerator
Synonym(e):
B Medical, Lab Refrigerator
About This Item
UNSPSC-Code:
41103025
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Materialien
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
B Medical Systems
Parameter
4-15 °C temp. range
H × B × T
78.27 in. × 27.52 in. × 40.91 in.
Kapazität
15.927 ft3
Gewicht
427.7 lb
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • Premium - Upright, Mid-Size Laboratory Refrigerator
  • 5 Wire Shelves
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" Touchscreen Display with Proximity Card Access Control
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Electronic Door Access
  • Internal LED Light
Anwendung
Laboratory Refrigeration
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)