Wichtige Dokumente
BM0017
BMS-199264 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3S,4R)-4-[(4-Chlorophenyl)(1H-imidazol-2-ylmethyl)amino]-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-6-(1-piperidinylsulfonyl)-2H-1-Benzopyran-3-ol hydrochloride, (3S-trans)-1-[[4-[(4-Chlorophenyl)(1H-imidazol-2-ylmethyl)amino]-3,4-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-yl]sulfonyl]-piperidine monohydrochloride, BMS 199264 hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O=S(C1=CC=C(OC(C)(C)[C@@H](O)[C@@H]2N(CC3=NC=CN3)C4=CC=C(Cl)C=C4)C2=C1)(N5CCCCC5)=O.[H]Cl
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)