Merck
BAH136800040
Flowmi® Zellsiebe
porosity 40 μm, for 1000 uL Pipette Tips, pack of 50 ea
Synonym(e):
compact laboratory sample filters, facs sample filtration, small sample filter, small sample pipette tip filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104932
NACRES:
NB.01
Materialien
white
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 50 ea
pkg of (supplied in a tray)
Hersteller/Markenname
Bel-Art H13680-0040
Porengröße
40 μm porosity
Allgemeine Beschreibung
Scienceware® Flowmi-Zellsiebe ermöglichen die rasche und effiziente Filterung von kleinvolumigen Proben (bis zu 1000 μl) vor FLOW oder Analyse. Zum Patent angemeldet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Erhält das Volumen beim Filtern von kleinen Probenvolumen
  • Verringert das Verstopfungsrisiko bei FLOW oder FACS
  • Schützt Geräte durch effektive Filterung von Zelltrümmern
  • Verwendung mit Ihren bevorzugten Pipettenspitzen; Flowmi ist mit den meisten 1000-μl-Spitzen kompatibel, darunter Fisherbrand Sure-One, Spitzen der Marke VWR, Axygen, Nichiryo, Eppendorf und viele mehr
  • Kompakter Einsatz mit 50 Flowmi-Zellsieben, gebrauchsfertig für ein Aufdrücken auf die Spitze; mit einer Schiebeabdeckung für die einfache Benutzung mit einer Hand
  • Verpackt in einem wieder versiegelbaren Beutel, um bei Verwendung in Laminarflow-Hauben die Sterilität zu wahren
Sonstige Hinweise
Empfohlen zur Verwendung mit Proben, die eine Maximalkonzentration von 2 MM Zellen/ml aufweisen.
Rechtliche Hinweise
Flowmi is a registered trademark of SP Scienceware, Division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Zong Miao et al.
PLoS genetics, 16(9), e1009018-e1009018 (2020-09-15)
Reverse causality has made it difficult to establish the causal directions between obesity and prediabetes and obesity and insulin resistance. To disentangle whether obesity causally drives prediabetes and insulin resistance already in non-diabetic individuals, we utilized the UK Biobank and
Marcus Alvarez et al.
Scientific reports, 10(1), 11019-11019 (2020-07-06)
Single-nucleus RNA sequencing (snRNA-seq) measures gene expression in individual nuclei instead of cells, allowing for unbiased cell type characterization in solid tissues. We observe that snRNA-seq is commonly subject to contamination by high amounts of ambient RNA, which can lead
Jeremy Lotto et al.
Cell, 183(3), 702-716 (2020-10-31)
The cellular complexity and scale of the early liver have constrained analyses examining its emergence during organogenesis. To circumvent these issues, we analyzed 45,334 single-cell transcriptomes from embryonic day (E)7.5, when endoderm progenitors are specified, to E10.5 liver, when liver
Pavlo A Nesterenko et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(3) (2021-01-13)
T cell receptors (TCRs) are generated by somatic recombination of V/D/J segments to produce up to 1015 unique sequences. Highly sensitive and specific techniques are required to isolate and identify the rare TCR sequences that respond to antigens of interest.
Artikel
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.