Merck
BAF198070000
Bel-Art® Centrifuge Tubes, Rimless
tube capacity × L 45 mL × 104 mm, polypropylene, pack of 12 tubes
Synonym(e):
round bottom tube
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.22
Materialien
polypropylene
round bottom
Leistungsmerkmale
autoclavable
Verpackung
pack of 12 tubes
Hersteller/Markenname
Bel-Art F19807-0000
Röhrchenkapazität × L
45 mL × 104 mm
Allgemeine Beschreibung
Rimless polypropylene centrifuge tubes for use in centrifuges up to 50,000 xg without refrigeration. Autoclavable at 121ºC (250ºF).
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)