B6804
Monoclonal Anti-Bacterial Alkaline Phosphatase (BAP, PhoA) antibody produced in mouse
clone BAP-77, ascites fluid
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Phosphatase, Alkaline, bacterial
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
alkaline phosphatase conjugate
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BAP-77, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~50 kDa
Speziesreaktivität
bacteria
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:20,000 using purified Escherichia coli BAP
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable