Merck
B1186
Sigma-Aldrich
Binucleine 2
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
N′-(1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-4-cyano-1H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimethyliminoformamide
Größe auswählen
2 MG
98,50 €
98,50 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 MG
98,50 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11N5ClF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
98,50 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: soluble >5 mg/mL
H2O: insoluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)\C=N\c1c(cnn1-c2ccc(F)c(Cl)c2)C#N
InChI
1S/C13H11ClFN5/c1-19(2)8-17-13-9(6-16)7-18-20(13)10-3-4-12(15)11(14)5-10/h3-5,7-8H,1-2H3/b17-8+
InChIKey
MNCYLHJHZOUDLB-CAOOACKPSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Binucleine 2 is a cytokinesis inhibitor.
Cytokinesis inhibitor.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chantal Roubinet et al.
Current biology : CB, 31(18), 3973-3983 (2021-07-24)
Although nuclei are the defining features of eukaryotes, we still do not fully understand how the nuclear compartment is duplicated and partitioned during division. This is especially the case for organisms that do not completely disassemble their nuclear envelope upon