AXYTF100RS
Pipette filter tips
universal fit, racked, size 100 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonym(e):
Pipette tips, pipette tips
Größe auswählen
578,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
578,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
Hersteller/Markenname
Axygen Inc TF-100-R-S
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Größe
100 μL
Volumen
100 μL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
- The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to prevent nuclease contamination
- Packed in sealed-bottom racks
- Tips are RNAse and DNAse free
- Non-pyrogenic
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)