Merck
AXYTF1000
Pipette filter tips
universal fit, size 1000 μL, pkg of 5x1000tips/cs
Synonym(e):
Pipette tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.02
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
Hersteller/Markenname
Axygen Inc TF-1000
Corning
Verpackung
pkg of 5x1000tips/cs
Größe
1000 μL
Volumen
1000 μL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Pipette filter tips are suitable for microbiological and DNA amplification processes.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Sterile tips are stored in sealed-bottom racks with lids
  • The filter forms a barrier within the tip to prevent and block aerosols, avoiding cross-contamination between samples
  • Each polyethylene filter lacking DNA inhibitors, is robotically put into the tip to prevent nuclease contamination
  • Nonpyrogenic
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)