Merck
AXYMTX1250CR
Matrix pipette tips
racked, capacity 1250 μL, pkg of 3x1152tips/cs
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Axygen Inc MTX-1250-C-R
Corning
Verpackung
pkg of 3x1152tips/cs
Kapazität
1250 μL
Volumen
1250 μL
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)