Merck
AXYGEN3200LRS
GEN3 multi-barrier filter tips
capacity 200 μL, sterile
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.02
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
filtered pipet tips
Verpackung
case of 4800 tips racked
Hersteller/Markenname
Axygen Inc
Corning
Kapazität
200 μL
Volumen
200 μL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)