AV48684
Anti-MAP3K1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-MAPKKK1, Anti-MEKK, Anti-MEKK1, Anti-Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 1
Größe auswählen
429,00 €
Größe auswählen
About This Item
429,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
164 kDa
Speziesreaktivität
rabbit, guinea pig, rat, mouse, bovine, horse, human, dog
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP3K1(4214)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-MAP3K1 antibody recognizes human, mouse, rat, bovine, and rabbit MAP3K1.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)