AV46788
Anti-LMAN2 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-C5orf8, Anti-GP36B, Anti-Lectin, mannose-binding 2, Anti-VIP36
Größe auswählen
423,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
423,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
36 kDa
Speziesreaktivität
human, bovine, rabbit, rat, mouse, dog, horse, guinea pig
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LMAN2(10960)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)