AV39465
Anti-NR2F2 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-ARP1, Anti-COUP-TFII, Anti-COUPTFB, Anti-MGC117452, Anti-Nuclear receptor subfamily 2, group F, member 2, Anti-SVP40, Anti-TFCOUP2
Größe auswählen
383,00 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
About This Item
383,00 €
Auf LagerDetails
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
45 kDa
Speziesreaktivität
guinea pig, human, bovine, dog, rat, mouse
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NR2F2(7026)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-NR2F2 antibody recognizes human, mouse, rat, zebrafish, canine, bovine, and chicken NR2F2.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)