AV39390
Anti-METTL3 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-Methyltransferase like 3
Größe auswählen
326,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
326,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
64 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rabbit, dog, rat, guinea pig, human, bovine, horse
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... METTL3(56339)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-METTL3 antibody recognizes bovine, canine, human, mouse, rat, and zebrafish METTL3.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)