AV32639
Anti-HOXB9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-HGNC:5120, Anti-HOX-2.5, Anti-HOX2, Anti-HOX2E, Anti-Homeobox protein Hox-B9
Größe auswählen
498,00 €
Größe auswählen
About This Item
498,00 €
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
28 kDa
Speziesreaktivität
rabbit, bovine, horse, pig, human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HOXB9(3219)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-HOXB9 antibody recognizes human, mouse, rat, bovine, and canine HOXB9.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)