AV32524
Anti-NR5A2 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-B1F, Anti-B1F2, Anti-CPF, Anti-FTF, Anti-FTZ-F1, Anti-FTZ-F1beta, Anti-LRH-1, Anti-Nuclear receptor subfamily 5, group A, member 2
Größe auswählen
374,00 €
Größe auswählen
About This Item
374,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
36 kDa
Speziesreaktivität
guinea pig, rat, human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NR5A2(2494)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-NR5A2 (AB2) antibody recognizes chicken, human, mouse, and rat NR5A2.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)