AV31654
Anti-ESRRB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Estrogen-related receptor β
Größe auswählen
498,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
498,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Mol-Gew.
56 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, horse, dog, bovine, rat, guinea pig
Verpackung
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ESRRB(2103)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-ESRRB antibody recognizes human, mouse, rat, bovine, and canine ESRRB.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)