AV31651
Anti-ERF antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Ets2 repressor factor, Anti-PE-2
Größe auswählen
374,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
374,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
59 kDa
Speziesreaktivität
horse, rat, dog, human, bovine, mouse, pig
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ERF(2077)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-ERF antibody recognizes human, mouse, rat, and zebrafish ERF.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)