AMAB91561
Monoclonal Anti-AMACR antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL9360, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
P504S, RACE
Größe auswählen
505,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
505,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CL9360, monoclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 1 μg/mL
Isotyp
IgG1
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AMACR(23600)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
APFYTTYRTADGEFMAVGAIEPQFYELLIKGLGLKSDELPNQMSMDDWPEMKKKFADVFAKKTKAEWCQIFDGTDACVTPVLTF
Epitope
Binds to an epitope located within the peptide sequence EPQFYELLIK as determined by overlapping synthetic peptides.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)