ADF356307-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 7 - 15 mL round-bottom tube and blood collection tube, large rotor bore, pack of 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
Holds 7 - 15 mL tubes
holds 1 x 7 - 15 mL round-bottom tube and blood collection tube
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022654524 (NA)
Parameter
7,005 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Durchmesser
16 mm
Kompatibilität
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)