Merck
ADAPA4812015-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 20 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
for use with aerosol-tight lid
holds 20 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022638704 (NA)
Parameter
2,950 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
118 mm
Durchmesser
11 mm
Kompatibilität
for use with 500 mL rectangular bucket
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)