Wichtige Dokumente
A9432
D-(−)-Arabinose
suitable for component for culture media
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
162-164 °C (lit.)
Eignung
suitable for component for culture media
SMILES String
O[C@@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
InChIKey
SRBFZHDQGSBBOR-ZRMNMSDTSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Qualität
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?