Wichtige Dokumente
A9205
Albumin -Lösung
30% in saline, fatty acid free, aseptically filled
Synonym(e):
Albumin -Lösung aus Rinderserum, BSA-Lösung
Biologische Quelle
bovine
Qualitätsniveau
Sterilität
aseptically filled
Assay
28-32% protein basis (biuret)
Form
solution
Aufgereinigt durch
cold ethanol fractionation
Enthält nicht
stabilizer or preservative
Ursprung
USA origin
Konzentration
28-32% protein (biuret)
30% in saline
free fatty acid content
≤0.01%
Methode(n)
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
Verunreinigungen
≤0.01% free fatty acid
UniProt-Hinterlegungsnummer
Fremdaktivität
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
bovine ... ALB(280717)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- als Zusatz zu Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium für die Kultivierung von menschlichen HepG2-Leberkrebszellen[2]
- als Bestandteil von Hepatozyten-Rückgewinnungsmedium[3]
- als Bestandteil von Fusions- und Aktivierungspuffern für in vitro rekonstituierte Schafsembryonen[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)